Learn More
Metro™ Deep Ledge Utility Carts
Useful for a variety of transportation and temporary storage tasks. Metro™ Deep Ledge Utility Carts features a deep ledge design that keeps items from sliding off of the cart.
515.00€ - 650.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano | 68 kg |
---|---|
Product Type | Laboratory/Utility Cart |
Certificazione/Conformità | NSF |
N. di ruote | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | N. di ripiani | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | N. di ripiani | Colore | Prezzo | Quantité et disponibilité | |||
11726658
|
Metro™
BC20303DG |
831 x 546 x 1041 mm | 3 | Gray |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11776668
|
Metro™
BC26363DG |
984 x 685 x 1041 mm | 3 | Gray |
650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11850400
|
Metro™
BC20302DG |
831 x 546 x 1041 mm | 2 | Gray |
535.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11860410
|
Metro™
BC26362DG |
984 x 685 x 1041 mm | 2 | Gray |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11765629
|
Metro™
BC20302DMB |
831 x 546 x 1041 mm | 2 | Slate Blue |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Ultimate cleanability - smooth surfaces are designed to resist staining and wipe clean easily
- Corrosion-proof shelves - all-polymer shelf will never corrode
- Contains spills - shelves feature a deep 70mm ledge to contain product or spills
- Available in four colors - gray, blue, black, or with Microban™ product protection in slate blue
- Attractive aesthetics allow for use in a variety of applications
- Sturdy construction - each shelf can hold up to 68kg; each unit can hold up up 181kg
- Easy to adjust - optional center shelf adjusts in 25mm increments
- Ergonomic handle, designed for easy use
- Easy, no-tool assembly
- Available in 2-shelf and 3-shelf models
- Microban protection inhibits the growth of bacteria, mold, mildew, and fungi that cause odors, stains and product degradation
- Shelves are manufactured from injection-molded polyurethane with chrome-plated posts
- Carts roll on four 102mm diameter thermoplastic, mark-resistant swivel/stem casters
Spécification
68 kg | |
Laboratory/Utility Cart | |
NSF | |
4 |