Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 24 x 30 mm
Assemblati in un unico pezzo. I rack gran formato per provette Delrin™ Fisherbrand™ 24 x 30 mm sono altamente resistenti agli attacchi di calore e chimici.
18.45€ - 21.85€
Specifica
Product Type | Rack, provette |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
Posizioni | 24 |
N. per custodia | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15360400
|
Fisherbrand™
|
Yellow |
20.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15310400
|
Fisherbrand™
|
White |
19.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10257963
|
Fisherbrand™
|
Blue |
21.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15330400
|
Fisherbrand™
|
Green |
21.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15350400
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
18.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140° C)
- Esclusive aperture a goccia per una migliore ritenzione dei tubi
- Sterilizzabile in autoclave
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piatta per un'identificazione più facile
Specifica
Rack, provette | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
1 | |
110 mm | |
30 mm |
Sì | |
24 | |
Each | |
85 mm |