Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks
For the storage and transport of temperature-sensitive goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
242.39€ - 337.81€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte |
Include | Coperchio isolato, trattenuto da due clip a molla, maniglia |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione articolo | Altezza interno (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione articolo | Altezza interno (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10613131
|
KGW Isotherm™
1213 |
3000 ml | Blue-coated metal cover | 230 mm | 138 mm |
337.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10312861
|
KGW Isotherm™
1212 |
2000 ml | Blue-coated metal cover | 170 mm | 138 mm |
275.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10047870
|
KGW Isotherm™
1211 |
1000 ml | Blue-coated metal cover | 150mm | 100 mm |
242.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10199410
|
KGW Isotherm™
1222 |
2000 ml | Stainless steel cover | 170 mm | 138 mm |
336.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10017910
|
KGW Isotherm™
1221 |
1000 ml | Stainless steel cover | 150 mm | 100 mm |
267.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Cooling of small samples
- Silver-plated and evacuated
- Flexible applications in the laboratory
- Includes handle made from aluminum
- Includes insulated lid, held by two spring clips
- Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Specifica
Borosilicate Glass | |
Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte | |
Coperchio isolato, trattenuto da due clip a molla, maniglia |