Learn More
Epredia™ Marcatore con punta diamantata
Marcatore con punta diamantata per una scrittura indelebile sul vetro.
Marca: Epredia™ 750
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
Il marcatore con punta diamantata Thermo Scientific™ scrive in modo indelebile sul vetro.
- Montato su matita di alluminio
- 5 in. (12.7 cm)
Specifica
Marcatore con punta diamantata, 5 in. (12.7 cm) |