Learn More
Dichloromethane, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
Colore | Colorless |
Numero UN | UN1593 |
Beilstein | 1730800 |
Peso formulazione | 84.93g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% (GC) |
Densità | 1.325g/mL at 25°C |
Quantità | 250 mL |
Limite di esplosione | 0.22 |
Punto di combustione | 1223°C |