Learn More
Dicyclopentadiene diepoxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Dicyclopentadiene diepoxide |
Punto di fusione | 185.0°C to 189.0°C |
Colore | Beige-Yellow to White |
Punti di ebollizione | 326.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1.4g/L (20°C) |
Peso formulazione | 164.2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dicyclopentadiene diepoxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/