Learn More
Diethyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical
50.54 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Punto di fusione | -116°C |
CAS | 60-29-7 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 34.6°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Formula molecolare | C4H10O |
Numero MDL | MFCD00011646 |
Pressione del vapore | 587mbar at 20°C |