Learn More
Diethyl Ether, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell™
78.04 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
78.04 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
78.04 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
27 L
Descrizione
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethyl Ether |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densità | 0.706g/mL at 25°C |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.365 |
Punto d'infiammabilità | −40°C (−40°F) |
Punto di combustione | 320°F |
Formula lineare | (CH3CH2)2O |
Numero UN | 1155 |
Beilstein | 1696894 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethyl ether
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.