Learn More
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
1658.90€ - 2369.10€
Specifica
Portata | 16 L/min. |
---|---|
Circolazione esterna | Yes |
Materiale | Stainless Steel |
Pressione max | 210 mbar |
Tensione | 120/230 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17275566
|
Fisherbrand™
|
5 L | 330 x 180 x 395 mm | 15°C to 120°C |
1886.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17235566
|
Fisherbrand™
|
12 L | 360 x 330 x 395 mm | 5°C to 120°C |
1658.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17245566
|
Fisherbrand™
|
18 L | 540 x 330 x 395 mm | 5°C to 120°C |
1738.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17255566
|
Fisherbrand™
|
26 L | 540 x 330 x 405 mm | 5°C to 120°C |
1849.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17265566
|
Fisherbrand™
|
38 L | 730 x 333 x 450 mm | 5°C to 120°C |
2369.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
General purpose water baths with stable temperature control, simple interface and fast heat up.
- Stability: ±0.05°C
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Model available with or without T-clamp
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2-point user calibration
- Visual alarm
- Integral pump for external circulation
- Visual alarm
Specifica
16 L/min. | |
Stainless Steel | |
120/230 V |
Yes | |
210 mbar |