Learn More
Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 183791000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1191-15-7 Peso : 0.07010kg Transport : UN number : 3394 Chem class : 4.2 Pack group : I
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid, Reduction reagentSpecifica
Diisobutylaluminium hydride | |
1191-15-7,110-54-3 | |
0.7010g/mL | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
100 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
15, 3212 | |
Solubility in water: reacts | |
142.22 |
1M Solution in Hexane | |
-70.0°C | |
−23°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
0.701 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- Liquido piroforico Categoria 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hexane, Diisobutylaluminum hydride
RUO – Research Use Only