Learn More
BD Siringa Luer-slip eccentrico in due pezzi Discardit™
Use for sterile applications. BD Biosciences™ Discardit™ Eccentric Luer-Slip Two-Piece Syringe are disposible after single use.
60.95€ - 188.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Product Type | Siringa eccentrica Luer Slip a 2 parti |
Monouso | Sì |
Tipo di collegamento | Luer Slip eccentrico |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10152534
|
BD
309110 |
10 mL | Without Needle |
188.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10743785
|
BD
300296 |
20 mL | Without Needle |
129.00€
pezzi 80 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10345844
|
BD
309050 |
5 mL | Without Needle |
60.95€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Sterile
- Single use
- Two-piece syringe
- Leur-Slip
- Disposable
- Clear
Specifica
Trasparente | |
Sì | |
Sì |
Siringa eccentrica Luer Slip a 2 parti | |
Luer Slip eccentrico | |
Sì |