Learn More
BRAND™ Dispenser Box for Schulke Wipes
Dispenser Box designed to hold disinfecting fleece wipes.
Marca:  BRAND™ 44875
23.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15431945
  • 26.35€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For high-volume use, wipes can be soaked with liquid disinfectant directly in the handy dispenser box
  • Lasts up to 28 days
  • The usage of the surface disinfecting detergent Pursept™ A Xpress are recommended
  • Can hold up to 70 wipes
  • Refillable and firmly closable
Specifica
Specifica
Dispenser Box
230 x 280 mm
Holds 70 fleece wipes
Empty