Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers
Gli erogatori digitali per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a “pistone flessibile”, senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
463.00€ - 735.00€
Specifica
Product Type | Erogatore |
---|---|
Autoclavabile | A 121 °C |
Certificazione/Conformità | Certificazioni: ISO 9001 |
Colore | Rosso |
Display | Digitale |
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15408083
|
BRAND™
4600361 |
Con valvola di ricircolo | Da 5 a 50 ml | 0.2 ml | 0.5% (250 μl) |
735.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15488073
|
BRAND™
4600351 |
Con valvola di ricircolo | Da 2.5 a 25 ml | 0.1 ml | 0.5% (125 μl) |
712.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15478063
|
BRAND™
4600310 |
Senza valvola di ricircolo | Da 0.1 a 1 ml | 0.005 ml | 0.6% (6 μl) |
491.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15468073
|
BRAND™
4600341 |
Con valvola di ricircolo | Da 1 a 10 ml | 0.05 ml | 0.5% (50 μl) |
524.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15418073
|
BRAND™
4600320 |
Senza valvola di ricircolo | Da 0.2 a 2 ml | 0.01 ml | 0.5% (10 μl) |
491.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15448073
|
BRAND™
4600331 |
Con valvola di ricircolo | Da 0.5 a 5 ml | 0.02 ml | 0.5% (25 μl) |
570.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15408073
|
BRAND™
4600311 |
Con valvola di ricircolo | Da 0.1 a 1 ml | 0.005 ml | 0.6% (6 μl) |
555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15428073
|
BRAND™
4600321 |
Con valvola di ricircolo | Da 0.2 a 2 ml | 0.01 ml | 0.5% (10 μl) |
555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15438073
|
BRAND™
4600330 |
Senza valvola di ricircolo | Da 0.5 a 5 ml | 0.02 ml | 0.5% (25 μl) |
491.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15458073
|
BRAND™
4600340 |
Senza valvola di ricircolo | Da 1 a 10 ml | 0.05 ml | 0.5% (50 μl) |
463.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15478073
|
BRAND™
4600350 |
Senza valvola di ricircolo | Da 2.5 a 25 ml | 0.1 ml | 0.5% (125 μl) |
590.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15498073
|
BRAND™
4600360 |
Senza valvola di ricircolo | Da 5 a 50 ml | 0.2 ml | 0.5% (250 μl) |
675.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
The Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers feature a “floating piston” design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for g
- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Easy Calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- DE-M marking
Warranty
Un anno
Specifica
Erogatore | |
Certificazioni: ISO 9001 | |
Digitale |
A 121 °C | |
Rosso | |
Erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici |