Learn More
BRAND™ Erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic
Gli erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic dispongono di un design a “pistone flessibile”, senza parti soggette a usura, per una forza di azionamento ridotta. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per l'erogazione di solventi organici, acidi e perossidi concentrati.
491.00€ - 735.00€
Specifica
Product Type | Dispenser |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable at 121°C |
Certificazione/Conformità | Certifications: ISO 9001 |
Colore | Yellow |
Display | Digital |
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione della valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale operativo
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15458093
|
BRAND™
4630331 |
0.5 to 5 mL | 0.02 mL | 0.5% (25μL) | With recirculation valve |
555.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15497361
|
BRAND™
4630351 |
2.5 to 25 mL | 0.1 mL | 0.5% (125μL) | With recirculation valve |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15478093
|
BRAND™
4630341 |
Da 1 a 10 ml | 0.05 mL | 0.5% (50 μl) | Con valvola di ricircolo |
570.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15437371
|
BRAND™
4630361 |
5 to 50 mL | 0.2 mL | 0.5% (250μL) | With recirculation valve |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15448093
|
BRAND™
4630330 |
0.5 to 5 mL | 0.02 mL | 0.5% (25μL) | Without recirculation valve |
491.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15468093
|
BRAND™
4630340 |
1 to 10 mL | 0.05 mL | 0.5% (50μL) | Without recirculation valve |
491.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15488093
|
BRAND™
4630350 |
2.5 to 25 mL | 0.1 mL | 0.5% (125μL) | Without recirculation valve |
625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15498093
|
BRAND™
4630360 |
5 to 50 mL | 0.2 mL | 0.5% (250μL) | Without recirculation valve |
697.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - non sono necessari anelli di tenuta supplementari; la pulizia e la preparazione per l'autoclavaggio sono facilitate
- Adescamento semplice con canali di flusso ottimizzati
- Minore forza necessaria per l'erogazione - in particolare con strumenti per grandi volumi
- Tappo a vite rotante - non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità con le linee guida GLP
- Facile da smontare per agevolare la pulizia
- Valvola di riempimento e di scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (si blocca quando il tubo di scarico non è montato)
- Il blocco della valvola ruotante a 360° consente di lasciare l'etichetta del flacone in posizione frontale rispetto all'operatore
- Il tubo di riempimento telescopico si regola facilmente secondo i diversi formati dei flaconi
- Tecnica di calibrazione semplice regolabile in pochi secondi senza utensili
- Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
Specifica
Dispenser | |
Certifications: ISO 9001 | |
Digital |
Autoclavable at 121°C | |
Yellow | |
For dispensing organic solvents, including chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorofluoroethane and dichlormethane), acids like concentrated HCl and HNO3 (except HF), trifluoroacetic acid (TFA), tetrahydrofuran (THF) and peroxides |