Learn More
Fisherbrand™ Cestino di erogazione, doppio, verde
Per accedere facilmente ai materiali di laboratorio, anche con i guanti. Il distributore doppio da banco Fisherbrand™ è progettato ergonomicamente con un'ampia apertura angolata e un coperchio che rimane aperto quando è inclinato.
Marca: Fisherbrand™
59.06 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.78750kg
Descrizione
Facile accesso ai materiali del laboratorio, anche con i guanti! Ideale per manipolare la maggior parte dei diversi materiali del laboratorio, incluse le provette da microcentrifuga.Design ergonomico
- Aperture ampie ad angolo
- Labbro maggiorato
- Il coperchio rimane aperto quando viene inclinato all'indietro
- Include un divisorio rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Fori e viti incluse per il montaggio a parete
Specifica
Cestino di erogazione | |
1 ciascuno | |
180 mm | |
165 mm |
Verde | |
180 x 155 x 165 mm | |
155 mm |