Learn More
Sartorius™ Piatto per campioni monouso in alluminio
Utilizzabile con le bilance da umidità Sartorius™. I piatti per campioni monouso in alluminio Sartorius™ sono facili da pulire per la determinazione del contenuto di umidità.
Marca: Sartorius™ 6965542
48.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23276" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20880kg
Descrizione
Use with Sartorius™ Moisture Balances. Sartorius™ Disposable Aluminum Sample Pans provide easy clean-up when determining moisture content.
- Alluminio
Specifica
Flat | |
Alluminio | |
Piatto per campioni |
Sì | |
Circular | |
90 mm |