Learn More
3M™ Disposable Lens Cleaning Tissue Dispenser, 500 Sachets
66.90 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
66.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
66.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Includes: Individually Wrapped Sachet, Tissue impregnated with a Quick Drying Anti Fog, Anti Static Cleaning Product; Quantity: 1Each
Descrizione
- For safety eyewear lenses
- Pre-moistened with cleaning solution
- Individually wrapped to seal in moisture
Specifica
Descrizione | Cloth Dispenser |
Sostegni dispositivo | 500 sachets |
Product Type | Dispenser |
Include | Sacchetto in confezione singola, tessuto imbevuto con un prodotto detergente ad asciugatura rapida, antiappannamento e antistatico |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Monouso | Sì |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DISPENSER LENS CLEANING TISSUES
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare agenti estinguenti adatti per liquidi infiammabili come anidride carbonica o polvere chimica per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol