Learn More
Cytiva Colonne PD-10 monouso
Per purificazione con flusso di gravità. Colonne PD-10 monouso: Le colonne vuote in confezioni da 50 sono economiche, in plastica, e possono essere confezionate con un'ampia gamma di terreni disponibili in stock.
Marke: Cytiva 17-0435-01
Weitere Details : Peso : 0.28260kg
Beschreibung
- Colonne economiche e versatili per applicazioni del flusso di gravità
- Le colonne PD-10 vuote possono essere confezionate con un’ampia gamma di terreni in stock
- Facili da usare
- Usare colonne PD-10 con serbatoio tampone LabMate per equilibratura, applicazione del campione e lavaggio facili
- Le colonne PD-10 monouso vuote sono economiche, in plastica per applicazioni usa e getta che implicano l'uso del flusso di gravità
- Le colonne possono contenere fino a circa 13 ml di terreni per cromatografia; le fritte possono essere usate come supporto pianale superiore per prevenire l’essiccazione del terreno durante il flusso di gravità
- Fornite con tappi
Spezifikation
Colonne vuote | |
Progettate per l’uso e l’equilibrazione facili | |
50 Pk. |
0.59 in. | |
1.5 cm |