Learn More
Kartell™ Coppetta monouso in polistirene per contatore cellulare
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette per contacellule Kartell™ Coulter™ vengono utilizzate per l'analisi dei campioni con contacellule.
Marca: Kartell™ 0093600
33.33 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.08000kg
Descrizione
- Monouso
- Con tappi in polietilene
Specifica
Confezione da 200 | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Per l'analisi | |
56 mm |
25 ml | |
Boccetta | |
Sì | |
Per contacellule Toa™ e Royco-Hycel™ |