Learn More
Hanna Instruments™ DiST™ 3 EC Tester
Marca:  Hanna Instruments™ HI98303
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 10708401
  • 89.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0 to 1999 mS/cm
1 μS/cm
EC Tester
±2% Full-scale