Learn More
DL-Malic acid, +99%, Thermo Scientific Chemicals
24.93 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | DL-Malic acid |
Punto di fusione | 128.0°C to 132.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene |
Peso formulazione | 134.09 |
Percent Purity | 99+% |
Quantità | 250 g |
Punto d'infiammabilità | 203°C |
Imballaggio | Plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-Malic acid