Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per DNA AWAY™
Eliminate unwanted DNA and DNase from glassware and plasticware without affecting subsequent DNA samples. This surface decontaminant degrades DNA more quickly and effectively than autoclaving.
Marca: Thermo Scientific™ 7010
25.51 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25200kg
Descrizione
Eliminate unwanted DNA and DNase from glassware and plastic ware without affecting subsequent DNA samples. Thermo Scientific™ DNA AWAY™ Surface Decontaminant degrades DNA more quickly and effectively than autoclaving.
- Adatto per scatole per gel, pipette, banchi da lavoro, termociclatori o altri apparecchi
- Da utilizzare prima di eseguire la PCR o prima di lavorare con il DNA per un'area di lavoro priva di DNA
- È sufficiente applicare sulla superficie da decontaminare il prodotto pronto all'uso, quindi asciugare con un panno o risciacquare
Specifica
11 | |
Decontaminante superficiale per DNA | |
250 ml |
Sodium Hydroxide with Water | |
8.5 once |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide