Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 8
Domed cap strips for PCR applications for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
49.50€ - 80.50€
Specifica
Colore | Trasparente, smerigliato |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 8 |
Formato | Striscia da 8 tappi a cupola |
Product Type | PCR Plate Cap Strip |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10746163
|
Thermo Scientific™
AB0265 |
Striscia da 8 tappi a cupola | Contenitore da 250 |
80.50€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10304753
|
Thermo Scientific™
AB0386 |
Striscia da 8 tappi a cupola | 10 confezioni da 12 |
49.50€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ensure proper sealing on all PCR strip tubes and 96-well PCR plates with precision molded Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.Highlights:
- Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
- Large end tabs for strip removal (12 strips only)
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Specifica
Trasparente, smerigliato | |
8 | |
PCR Plate Cap Strip | |
96-well Plate |
Polypropylene | |
Striscia da 8 tappi a cupola | |
Yes |