Learn More
Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a two-ring handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
136.00€ - 149.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
Include | Syringe, PVC protection sleeve, operating instructions. |
Product Type | Automatic Syringe, Two-ring |
Modello | Dosys™ Basic 162 |
Codice del prodotto | Marca | Precisione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Precisione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11796586
|
Socorex™
162.0501 |
<0.7% to <0.4% | 0.1 to 1 mL |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11706596
|
Socorex™
162.0502 |
<0.6% to <0.4% | 0.3 to 2 mL |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11716596
|
Socorex™
162.0505 |
<0.5% to <0.2% | 1 to 10 mL |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Two-ring handle.
- Automatic syringe.
- Without valve system.
- Luer lock nozzle.
- Fits either hand.
- Requires limited effort.
- High reproducibility due to safety locking nut on a micrometric screw.
- High-precision stainless steel plunger.
- Ground glass barrel.
- Smooth plunger travel and tightness.
- Glass barrel protected by PVC sleeve (not autoclavable).
- Easy disassembly for efficient cleaning and parts replacement if necessary.
Specifica
Autoclavable | |
Syringe, PVC protection sleeve, operating instructions. | |
Dosys™ Basic 162 | |
Yes |
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
Automatic Syringe, Two-ring | |
1/ea. |