Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a pistol grip handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
148.00€ - 320.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
Include | Syringe, 1M silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration and vent cannulas, set of spares for valve, operating instructions. |
Product Type | Automatic Syringe, Pistol Grip |
Modello | Dosys™ Classic 173 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10466902
|
Socorex™
173.0510 |
1 to 10 mL |
179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10748064
|
Socorex™
173.0505 |
0.5 to 5 mL |
154.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10274462
|
Socorex™
173.0520 |
5 to 20 mL |
320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10213782
|
Socorex™
173.05003 |
0.025 to 0.3 mL |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Pistol grip handle.
- Self-refilling automatic syringe.
- Integrated, Luer lock valve system.
- Fits either hand.
- Requires limited effort.
- High reproducibility due to safety locking nut on a micrometric screw.
- High-precision stainless steel plunger.
- Ground glass barrel.
- Smooth plunger travel and tightness.
- Glass barrel protected by PVC sleeve (not autoclavable).
- Easy disassembly for efficient cleaning and parts replacement if necessary.
Specifica
Autoclavable | |
Syringe, 1M silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration and vent cannulas, set of spares for valve, operating instructions. | |
Dosys™ Classic 173 | |
Luer Lock |
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
Automatic Syringe, Pistol Grip | |
1/ea. | |
Yes |