Learn More
Socorex™ Dosys Stainless Steel Dispensing Cannula
5.45€ - 32.00€
Specifications
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Product Type | Dispensing Cannula |
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) esterno | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) esterno | Price | Quantity & Availability | |||||
10039502
|
Socorex™
370.0840 |
0.8 mm |
32.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10282503
|
Socorex™
370.1250 |
1.2 mm |
5.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
Autoclavable | |
Stainless Steel | |
Dispensing Cannula |