Learn More
Acqua senza pirogeni con doppio processo di distillazione
Click to view available options
Quantità:
5 l
10 l
Descrizione
Distilled water is produced by boiling water and then condensing the vapor into a clean container, leaving solid contaminants behind. Double-distilled water produces an even higher level of purification. It is prepared by slow boiling the uncontaminated condensed water vapor from a prior slow boiling.
Specifica
Colore | Colorless |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Peso formulazione | 18.016g/mol |
Filtered Through | LF < 5μS |
Trattamenti | Double-Distilled |
Densità | 1.00g/mL |
Quantità | 10 l |
Forma fisica | Liquido |