Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Spare Burette
Manufactured with Dr. Schilling pattern from AR-GLAS™. For use with Automatic Burettes.
57.90€ - 61.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Automatic burettes |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo | Automatic Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10238460
|
BRAND™
23713 |
10 mL |
57.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10064310
|
BRAND™
23715 |
15 mL |
57.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10647671
|
BRAND™
23718 |
50 mL |
61.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- AR-GLAS™ construction
- For use with automatic burette
- Dr. Schilling pattern
- Schellbach style back
Specifica
Automatic burettes | |
Borosilicate Glass | |
Automatic Buret |