Learn More
BINDER™ Serie FED Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate
Una stufa BINDER della serie FED offre un'efficienza praticamente illimitata a fronte di una particolare adattabilità. Le funzioni di timer ampliate e la regolazione digitale della ventola consentono la gestione ideale della temperatura e delle condizioni ambientali.
Marca: BINDER™ 9010-0216
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzioni di timer ampliate
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
ASTM D5374, DIN 12880 | |
400 L | |
Forno da essiccazione | |
FED400-400V | |
10/30/50/100 mm | |
150°C | |
2.5°C | |
1235 x 875 x 1025 mm | |
765 mm | |
145 kg | |
400 V | |
7,4 A |
FED400-400V, standard, Serie FED Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz | |
5°C to 300°C | |
LED | |
10 (Maximum), 2 (Standard) | |
User friendly and easy to operate all-digital PID controller technology | |
99 hr 59 min | |
1000 x 510 x 800 mm | |
1235 mm | |
1025 mm | |
145 kg | |
3,4 kW | |
50/60 Hz |