Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for Evaporating Flask, Pear-shape
For further processing as ground piston.
62.05€ - 485.00€
Specifica
Descrizione | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
Da utilizzare con (applicazione) | For further processing as ground piston; Rotary evaporator; After further processing it can be used for evaporation of solvents |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15201639
|
DWK Life Sciences
210285403 |
1000 mL |
340.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10243401
|
DWK Life Sciences
210286305 |
2000 mL |
485.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15281629
|
DWK Life Sciences
210283608 |
250 mL |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291629
|
DWK Life Sciences
210284407 |
500 mL |
217.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15271629
|
DWK Life Sciences
210282406 |
100 mL |
144.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11649848
|
DWK Life Sciences
210286802 |
3000 mL |
62.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ evaporating flasks have a uniform wall thickness and good rotational symmetry. For later use in rotary evaporators for the evaporation of solvents, a standard ground joint sleeve is formed or prepared.
- Pear-shaped
- Evaporating flasks have a uniform wall thickness and good rotational symmetry
- Glass articles for further processing
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass 3.3 | |
For further processing as ground piston; Rotary evaporator; After further processing it can be used for evaporation of solvents |