Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Evaporating Flask, with standard ground joint, pear shape
Evaporating flasks are particularly suitable for evaporating liquids or solvents.
324.00€ - 545.00€
Specifica
Descrizione | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Da utilizzare con (applicazione) | Evaporation of liquids; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Mixing several components; Rotary evaporator flask, suitable for all standard rotary evaporators; Concentration of solutions |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15251859
|
DWK Life Sciences
241203703 |
250 mL |
369.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15241859
|
DWK Life Sciences
241202707 |
100 mL |
324.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15261859
|
DWK Life Sciences
241204605 |
500 mL |
408.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15271859
|
DWK Life Sciences
241205601 |
1000 mL |
545.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Evaporating flasks are a variant of round flasks and have a pear-shaped shape. The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components, e.g. a rotary evaporator. Due to their shape, evaporating flasks allow a large uniform liquid surface, making them particularly suitable for the evaporation of solvents.
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
- Pear shape
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Evaporation of liquids; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Mixing several components; Rotary evaporator flask, suitable for all standard rotary evaporators; Concentration of solutions | |
10/Pk. |