Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste per estrattore Duran™
For the extraction of liquids with specific light solvents. Lenz Laborglasinstrumente™ Extractor Heads Acc. to Soxhlet are manufactured from durable DURAN™ tubing.
55.65€ - 190.38€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10740612
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395137 |
100 mL |
99.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10251741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395149 |
250 mL |
81.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10700612
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395125 |
30 mL |
55.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10392951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395143 |
150 mL |
73.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10662361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395131 |
70 mL |
68.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10343051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395158 |
500 mL |
190.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc to DIN 12602 and Soxhlet
- With cone NS 29/32
- Available with/without NS stopcock
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Extractor Head | |
Duran Glass |