Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractor Heads with NS 2 Way Stopcock
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05405125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 10612092
  • 172.67€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Extractor Head
30 mL
Duran Glass