Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors
292.56€ - 569.22€
Specifica
Product Type | Extractor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimroth Condenser |
Materiale | Duran Glass |
Include | Dimroth condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | For the extraction from solids with solvents |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10587321
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360070 |
1000 mL |
569.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10615051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360037 |
100 mL |
310.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10652361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360046 |
200 mL |
326.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11806194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360049 |
250 mL |
292.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Extractor | |
Duran Glass | |
For the extraction from solids with solvents |
Dimroth Condenser | |
Dimroth condenser | |
GL 14 |