Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory Bottle, Clear, with DIN 168-1 Thread, Graduated
150.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
150.25 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
184.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
150.25 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
184.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
150 mL
2 L
20,000 mL
25 mL
25,000 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
750 mL
Descrizione
™ The bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. A combination of high-performance materials and robust ISO 4796-1 design provides a long working life. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale, and marking field in permanent white enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability. ™° °
- Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
- Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
- Fired-on, highly durable white print
- Suitable for long-term storage
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 101 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclaving of Media and Reagents; Preparation of Media and Reagents; Sample Collection, Storage, and Transport |
Include | With screw cap and pouring ring from PP (blue) |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene |
Quantità | 10/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |