Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Bottle Tag
Simple color coding for DURAN™ YOUTILITY™ bottles.
35.70€
Specifica
Quantità | 20 Tags/Pk. |
---|---|
Tipo | Tag |
Materiale | Silicone |
Da utilizzare con (applicazione) | Color Coding and Identification |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15705148
|
DWK Life Sciences™
292432867 |
Purple |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15785138
|
DWK Life Sciences™
292432826 |
Orange |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15795138
|
DWK Life Sciences™
292432842 |
Green |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15843575
|
DWK Life Sciences™
292432834 |
Yellow |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15853575
|
DWK Life Sciences™
292432875 |
Black |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15896305
|
DWK Life Sciences™
292432818 |
Red |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
These colorful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution for the marking of laboratory bottles.
- Available in different colors for marking of laboratory bottles and personalization
- Elastic Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck, even with the screw cap in place
- Feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands
- Chemically robust, heat resistant and totally reusable
- Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
Specifica
20 Tags/Pk. | |
Tag | |
Silicone | |
Color Coding and Identification |