Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate
Marca: Macherey-Nagel™ 812005.200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.00000kg
Specifica
Durasil-25 | |
60 Å | |
TLC Plate | |
0.75 mL/g | |
0.25 mm |
5 to 17 μm | |
200 Pk. | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
5 x 10 cm |