Learn More
Cole-Parmer™ Dwyer Mark II Model 25 Inclined. Manometer
Marca:  Cole-Parmer™ 68062-58
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11716118
  • 92.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Gauge fluid
±3% Full-scale
Pressure measurement for stationary and portable applications
CE Compliance
4.7 mm Barb
Manometer
10psi