Learn More
Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringe
Manufactured with polypropylene for superior thermal and chemical resistance. Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringes have a unique bevel design to facilitate the penetration of the skin and minimize trauma.
15.48€ - 20.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7886 (DIS 7886) |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | For Research Use, for Gases or Liquids |
Monouso | Yes |
Tipo di collegamento | Eccentric Luer Slip |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17152724
|
Terumo™
8MDSS20ESE |
20 mL |
15.48€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17142724
|
Terumo™
8MDSS10SE |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
- Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
- Sterile, Latex-free
- Bold, precise scale markings
- Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
- Individually wrapped in tamper evident peel packs
- Supplied without needles
- Suitable for gases or liquids
- Eccentric luer-slip
Specifica
ISO 7886 (DIS 7886) | |
For Research Use, for Gases or Liquids | |
Eccentric Luer Slip | |
Sterile |
Polypropylene | |
Yes | |
Yes |