Learn More
Sharpsguard™ Eco 1 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 1 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic.
14.45€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17774854
|
Sharpsguard™
DD477OLR |
Orange |
14.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17784854
|
Sharpsguard™
DD477YLR |
Yellow |
14.45€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sharpsguard™ eco 1 is ideal for phlebotomists. Its push-down, one-piece lid incorporates a vacutainer remover, and will fit securely into our POUDS™ tray range and other carrying trays.
- This container is already supplied with the lid assembled. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifica
204 x 68 x 119 mm | |
1 Ea. |