Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
15.70€ - 15.75€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2.21 L |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 176 mm |
Altezza (sistema metrico) | 166 mm |
Quantità | 1 Ea. |
Peso (sistema metrico) | 232 g |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17764844
|
Sharpsguard™
DD472OLR |
Orange |
15.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17774844
|
Sharpsguard™
DD472YLR |
Yellow |
15.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sharpsguard™ eco 2.5 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely into our POUDS™ tray range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifica
2.21 L | |
166 mm | |
232 g |
176 mm | |
1 Ea. |