Learn More
Fisherbrand™ Economy Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
1219.00€ - 2135.90€
Specifica
Circolazione esterna | No |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Warranty | 3 Years |
Tensione | 120/230 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17215566
|
Fisherbrand™
|
5 L | 330 x 180 x 395 mm | 15°C to 100°C |
1219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17275556
|
Fisherbrand™
|
12 L | 360 x 330 x 395 mm | ambient +5°C to 100°C |
1431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17285556
|
Fisherbrand™
|
18 L | 540 x 330 x 395 mm | 5°C to 100°C |
1531.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17295556
|
Fisherbrand™
|
26 L | 540 x 330 x 405 mm | 5°C to 100°C |
1616.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17205566
|
Fisherbrand™
|
38 L | 730 x 333 x 450 mm | 5°C to 100°C |
2135.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
- Stability: ±0.05°C
- Clear, bright 4-digit LED display
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Model available with or without T-clamp
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2-point user calibration
- Visual alarm
Specifica
No | |
Stainless Steel | |
3 Years | |
120/230 V |