Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce Economy
Agitazione costante. L'ancoretta di agitazione magnetica liscia in PTFE Economy funziona nelle più svariate condizioni e ha prezzi ridotti grazie alla produzione in volumi elevati.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Peso : 0.00564kg
Description
Agitazione costante. L'ancoretta di agitazione magnetica liscia in PTFE Economy funziona nelle più svariate condizioni e ha prezzi ridotti grazie alla produzione in volumi elevati.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Autoclavable
Specifications
8 mm | |
0,3125 in. | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
1,625 in. | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
40 mm |