Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Descrizione
- La gamma EDGE offre una flessibilità maggiore di quella di altri modelli nella sua categoria
- Il miglior rapporto costo/qualità oggi in un guanto di PVC
- Abbina alla resistenza meccanica l'eccellente protezione contro numerose sostanze chimiche
- Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una presa migliore sugli oggetti bagnati
- Protegge anche contro gli agenti biologici
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Colore | Blue |
Finitura esterna | Fully Textured |
Materiale | PVC |
Size | 10 |
EN388 Standard | 3121A |
EN ISO 374-1 | Type C |
EN ISO 374 - 5 | Yes |
Stile polso guanto | Safety |
Serie | 14-662 |