Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated Helmet Hood with Small Opening
8.84 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Elasticated Helmet Hood with Small Opening; Color: White; Design Type: Helmet; Disposable: Yes; Includes: Caps and Polybags; Material: Polypropylene
Descrizione
- Ultra-effective protection for the wearer and the environment
- Available for color code tracking
- 25 g/m2 fabric weight
Specifica
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Helmet |
Quantità | 50 Pk. |
Include | Caps and Polybags |