Learn More
Thermo Scientific™ Electronic Hand-Held Crimpers and Decrimpers, Level 3 High Performance Applications
Use Thermo Scientific™ Electronic Hand-Held Vial Crimpers and Decrimpers to attach or remove crimp caps from vials, respectively.
1112.55€ - 1740.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16397906
|
Thermo Scientific™
60180-ECR11 |
11 mm Electronic Crimper | 11 mm Crimp Vials |
1112.55€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16329236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR13 |
13 mm Electronic Crimper | 13 mm Crimp Vials |
1112.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16389735
|
Thermo Scientific™
60180-ECR20 |
20 mm Electronic Crimper | 20 mm Crimp Vials |
1740.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16339236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR8 |
8 mm Electronic Crimper | 8 mm Crimp Vials |
1112.55€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16307916
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB11 |
11 mm Electronic Decrimper | 11 mm Crimp Vials |
1245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16376218
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB13 |
13 mm Electronic Decrimper | 13 mm Crimp Vials |
1245.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16398145
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB20 |
20 mm Electronic Decrimper | 20 mm Crimp Vials |
1245.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16366218
|
Thermo Scientific™
60180-ECRHB |
Electronic Crimper/Decrimper Power Unit | Electronic Crimpers and Decrimpers |
1509.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Electronic Hand-Held Vial Crimpers and Decrimpers to attach or remove crimp caps from vials, respectively. These hand-held, high-power crimpers and decrimpers are available in 8 mm, 11 mm, 13 mm, and 20 mm sizes and allow you to seal or remove crimp caps with a simple, one-handed push of a button. Use for crimping of vials with aluminum, pressure-release, and bi-metal caps.
The electronic crimper's message window conveniently provides all-important information at one glance. This device is Performance Level 3, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses.
Features
Hand-Held Crimper and Decrimper
- The battery charge icon on the color screen changes to red when battery is low
- Includes a fully rechargeable lithium ion battery and a universal power supply/recharger with international plug adapters
The Message Window Displays…
- The actual crimp power
- An error message after an incorrect crimping process
- Statistics and log of recent crimping results
- In the language of your choice (English, Chinese, Japanese, German, French, Spanish, Italian, Korean)
These Electronic Vial Crimpers also feature adjustable settings for best crimp results and a motor with extended lifetime and no particle emission.
Specifica
SureSTART Level 3 |