Learn More
3M™ Electronic Test System Data Reader
Electronic Test System 4309: la soluzione integrata per rivoluzionare il monitoraggio della sterilizzazione
Marca: 3M™ 7100194284
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
- È costituito da un lettore e da uno speciale cavo USB.
- Il Data Reader è studiato per inserirsi esattamente nell'anello superiore della Sensing Unit, assicurando un buon allineamento dei LED trasmettitore e ricevitore a infrarossi.
- Per effettuare il trasferimento dei dati, è richiesto il 3M™ ETS PC Software 4110.
- successivamente, lo scarico del dato al computer e l’archiviazione
Specifica
Reading Data From ETS Unit | |
ETS Sensing Unit (4308) | |
4309 | |
Non-sterile |