Learn More
Thermo Scientific™ Electroporation Cuvettes
Increase the ease of sample identification and labelling with these premium-grade polycarbonate electroporation cuvettes, which have frosted, colored caps.
230.00€ - 280.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12338212
|
Thermo Scientific™
5510-11 |
Distanza 1 mm |
280.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10227570
|
Thermo Scientific™
5520 |
Distanza 2 mm |
239.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12348212
|
Thermo Scientific™
5540-11 |
4mm gap |
230.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Increase the ease of sample identification and labeling with premium-grade polycarbonate Thermo Scientific™ Electroporation Cuvettes, which have frosted, colored caps.
- Available in 1mm, 2mm, or 4mm gap sizes
- Pre-sterilized and individually wrapped
- Compatible with all common electroporators