Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
Marca:  Cole-Parmer™ 36002-18
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.03228kg
Codice prodotto. 11788352
  • 560.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Quickly and safely heat round-bottom flasks to 450°C (842°F).
  • These simple-to-use heating mantles feature a built-in power controller with dial markings from 1 to 10 for repeatability.
  • An amber-colored ''heater on'' light and a clear-colored ''power on'' light indicate when the heating mantle is in use.
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Specifica
Specifica
Polypropylene Outer Case
1000 mL
5.7 in.
310 mm
Polypropylene
300 W
9.4 in.
450°C
842°F
1000 mL (33.8 oz.)
310 x 238 x 145 mm
145 mm
230 V
UK and EU plug
1.25 kg
238 mm
33.8 oz.
50/60 Hz