Learn More
Merck Color Standards Chart
Filter color standards for fluid sampling kits
83.60€ - 259.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10106730
|
Merck
ASTM03701 |
For sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore contamination analysis monitors prior to gravimetric or colorimetric analysis. | ASTM Color Chart |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10134263
|
Merck
XX6210000 |
Membrane filter comparison | Babcock and Wilcox Color Chart |
83.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- ASTM03701 is an ASTM color standards chart
- XX6210000 is a Babcock and Wilcox color standards chart
Specifica
Science |